Learn More
1,2-Diphenyldiazene, Mikromol™
Descrizione
1,2-Diphenyldiazene
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azobenzene |
| CAS | 103-33-3 |
| Nomi componenti o analita | Azobenzene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H10 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+ |
| SMILES | c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2 |
| IUPAC Name | (E)-diphenyldiazene |
| Vedi altri risultati |