Learn More
1,2-Diphenylethane, TRC
Codice prodotto. 30375872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375872 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375872 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4934331G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diphenylethane
CAS 103-29-7
Formula molecolare C14 H14
Quantità 1 g
Sinonimo Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, Bibenzyl (8CI), 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[benzene], (2-Phenylethyl)benzene, 1,2-Dihydrostilbene, 1,2-Diphenylethane, Dibenzil, Dibenzyl, Dihydrostilbene, Ethane, 1,2-diphenyl-, Ethylenebis[benzene], NSC 30686, NSC 8789, sym-Diphenylethane, Bibenzyl, Dibenzyl, Dihydrostilbene
InChI Formula InChI=1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 2-phenylethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 182.26
Peso formulazione 182.1096