Learn More
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, TRC
Codice prodotto. 30387343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387343 500 mg 500mg
30370346 50 mg -
30371938 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387343 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493610500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1069-79-0
Formula molecolare C41H82NO8P
Molecular Weight (g/mol) 748.07
Sinonimo Octadecanoic Acid (1R)-1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, (R)-Octadecanoic Acid 1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, L-1,2-Di-stearin 2-Aminoethyl hydrogen phosphate, (R)-Distearoylphosphatidylethanolamine, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DSPE, Distearoyl-L-alpha-phosphatidylethanolamine, L-alpha-Distearoylphosphatidylethanolamine, L-beta,gamma-Distearoyl-alpha-phosphatidylethanolamine
IUPAC Name [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-octadecanoyloxypropyl] octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1
Peso formulazione 747.5778