Learn More
1,2-Epoxy-7-octene, 97%
Codice prodotto. 11337106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337106 25 g 25g
11327106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337106 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07033.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19600-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19600-63-6
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.199
Numero MDL MFCD00005156
InChI Key UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
PubChem CID 29678
IUPAC Name 2-hex-5-enyloxirane
SMILES C=CCCCCC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Epoxy-7-octene
Densità 0.85
Punti di ebollizione 167°C
Punto d'infiammabilità 38°C (100°F)
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1305290
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 97%