Learn More
1,2-Epoxy-9-decene, TRC
Codice prodotto. 30387218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387218 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387218 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE589298500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Epoxy-9-decene
CAS 85721-25-1
Formula molecolare C10H18O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
SMILES C=CCCCCCCC1CO1
IUPAC Name 2-oct-7-enyloxirane
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Peso formulazione 154.1358