Learn More
1,2-Epoxy-9-decene, TRC
Codice prodotto. 30370044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370044 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370044 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5892982.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Epoxy-9-decene
CAS 85721-25-1
Formula molecolare C10H18O
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
SMILES C=CCCCCCCC1CO1
IUPAC Name 2-oct-7-enyloxirane
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Peso formulazione 154.1358