Learn More
1,2-Epoxyhexane, 97%
Codice prodotto. 10419062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10419062 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10192351 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10187803 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10419062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335550250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1436-34-6
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00005154
InChI Key WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC Name 2-butyloxirane
SMILES CCCCC1CO1
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 2-Epoxyhexane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 118°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4040 to 1.407
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.83
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Epoxyhexane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Epoxyhexane