Learn More
1,2-Epoxyoctane, 97%
Descrizione
It is employed as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is employed as an intermediate for organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from water/moisture, heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Epoxyoctane |
| Densità | 0.838 |
| Punti di ebollizione | 167°C |
| Punto d'infiammabilità | 37°C (98°F) |
| Indice di rifrazione | 1.42 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN1993 |
| Beilstein | 79912 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,2-Epoxyoctane
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Epoxyoctane