Learn More
1,2-Epoxypentane, TRC
Codice prodotto. 30378607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30378607 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378607 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5926001ML
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Epoxypentane
CAS 1003-14-1
Formula molecolare C5H10O
Quantità 1 mL
Sinonimo 2-Propyloxirane, 1-Pentene oxide, NSC 46349, Pentene 1,2-oxide, Propylethylene oxide, Propyloxirane, n-Propyloxirane
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-5-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CCCC1CO1
IUPAC Name 2-propyloxirane
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Peso formulazione 86.0732