Learn More
1,2-Ethanedithiol, 98+%
Codice prodotto. 10763904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10763904 1 L Bottiglia in vetro 1L
10738304 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10763904 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117850010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-63-6
Formula molecolare C2H6S2
Molecular Weight (g/mol) 94.19
Numero MDL MFCD00004892
InChI Key VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
IUPAC Name ethane-1,2-dithiol
SMILES C(CS)S
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Ethanedithiol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -41.0°C
Densità 1.1230g/mL
Punti di ebollizione 144.0°C to 146.0°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CH2SH
Indice di rifrazione 1.558
Quantità 1 L
Beilstein 01, 471
Fieser 01,356; 02,189; 05,290
Indice di Merck 15, 3780
Gravità specifica 1.123
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Peso formulazione 94.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid