Learn More
1-(2'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10671883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10671883 10 g 10g
10180842 1 g 1g
10470944 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10671883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01820EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 37989-92-7
Formula molecolare C15H13FO
Molecular Weight (g/mol) 228.266
Numero MDL MFCD00236612
InChI Key ZXIQZWXVSBJPTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-4-2-fluorophenyl phenyl propan-1-one, 4'-2-fluorophenyl propiophenone, 4-2-fluorophenyl propiophenone, 1-propanone,1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, maybridge3_006207, 2-fluoro-4'-propanoylbiphenyl
PubChem CID 2737490
IUPAC Name 1-[4-(2-fluorophenyl)phenyl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare FC6H4C6H4C(O)CH2CH3
Quantità 10 g
Peso formulazione 228.26
Percent Purity 97%