Learn More
1-(2-Furyl)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30394487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30394487 500 mg
30390498 1 g
30390641 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30394487 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF865260500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4208-64-4
Formula molecolare C6 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 112.126
Sinonimo (±)-1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2-Furanyl)ethanol, 1-(2-Furyl)-1-ethanol, 1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2'-Furyl)ethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)furan, alpha-Methyl-2-furanmethanol, alpha-Methylfurfuryl Alcohol, alpha-Methyl-2-furanmethanol
IUPAC Name 1-(furan-2-yl)ethanol
SMILES CC(O)c1occc1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Furyl)ethanol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
Peso formulazione 112.052