Learn More
[1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methanol, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10749215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10749215 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10255464 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10749215 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68509CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 930111-13-0
Formula molecolare C11H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 195.262
Numero MDL MFCD09879982
InChI Key YBANPRCPQURNFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-2-furanylmethyl, 1-2-furylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methanol hydrochloride, 4-piperidinemethanol, 1-2-furanylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229765
IUPAC Name [1-(furan-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 195.26
Percent Purity 90%