Learn More
[1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10515944 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10062013 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10515944 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68513CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 725211-89-2
Formula molecolare C11H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 194.28
Numero MDL MFCD09837352
InChI Key GKCIOGOJFDDOJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 11816398
SMILES NCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Specifications
Materiale o nome chimico [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1-{1-[(furan-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methanamine
Peso formulazione 194.28
Percent Purity 95%