Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 186.21 |
| Percent Purity | 97% |