Learn More
1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 30049266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049266 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049266 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0027.12
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 163685-37-8
Nomi componenti o analita 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C18 H31 N O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP), Metoprolol Imp. J (EP), Metoprolol Succinate Impurity J, Metoprolol Tartrate Impurity J, Metoprolol Impurity J, Metoprolol Impurity J
InChI Formula InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC Name 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 341.44
Quantità 50 mg
Peso formulazione 341.2202 g/mol