Learn More
1-[2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(1-oxopropoxy)phenyl]-1-propanone, TRC
Codice prodotto. 30404614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30404614 1 g -
30391377 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30404614 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9414551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94190-88-2
Formula molecolare C14H18O6
Molecular Weight (g/mol) 282.29
IUPAC Name 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-3-propionylphenyl propionate
SMILES CCC(C1=C(OC)C=C(OC)C(OC(CC)=O)=C1O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(1-oxopropoxy)phenyl]-1-propanone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H18O6/c1-5-8(15)12-9(18-3)7-10(19-4)14(13(12)17)20-11(16)6-2/h7,17H,5-6H2,1-4H3
Peso formulazione 282.11