Learn More
1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10245514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10245514 25 g 25g
10045282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245514 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore JFD00869EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 705-15-7
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00008731
InChI Key MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
PubChem CID 69714
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%