Learn More
1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 30391662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391662 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH5052202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
CAS 1450-72-2
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1O
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681