Learn More
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine, Mikromol™
Codice prodotto. 30052717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052717 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052717 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0182.050100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
CAS 103-76-4
Nomi componenti o analita 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C6 H14 N2 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
SMILES OCCN1CCNCC1
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylethanol
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 130.1106 g/mol