Learn More
1-(2-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10347064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10347064 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10347064 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47511DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 876316-31-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H8IN3
Numero MDL MFCD08741431
Quantità 1 g
Sinonimo 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl, 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole
InChI Key NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC Name 1-[(2-iodophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
Molecular Weight (g/mol) 285.09
PubChem CID 18525817
Peso formulazione 285.08
Percent Purity 97%