Learn More
1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15497885
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15497885
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31765.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 468074-91-1
Formula molecolare C10H11F3O3
Molecular Weight (g/mol) 236.19
Numero MDL MFCD08062374
InChI Key DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane
PubChem CID 18542515
IUPAC Name 1-[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
SMILES COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Quantità 1 g
Peso formulazione 236.19
Percent Purity 95%