missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide, TRC

Codice prodotto. 30479070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30479070 500 mg 500mg
30477165 100 mg 100mg
30465725 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30479070 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM226563500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 100939-96-6
Formula molecolare C11H16N2O . HBr
Molecular Weight (g/mol) 273.17
IUPAC Name 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;hydrobromide
SMILES Br.COc1ccccc1N2CCNCC2

Specifica

Materiale o nome chimico 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H16N2O.BrH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Peso formulazione 272.0524
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.