Learn More
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30179783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179783 1 g 1g
30179725 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179783 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2661851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5464-78-8
Formula molecolare C11 H16 N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 228.72
Sinonimo 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
IUPAC Name 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Peso formulazione 228.1029