Learn More
1-(2-Methylphenyl)ethanol, 97%
Codice prodotto. 11347975
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11347975
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08065.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7287-82-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7287-82-3
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00046632
InChI Key SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
PubChem CID 110953
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Methylphenyl)ethanol
Punti di ebollizione 78°C to 80°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5315
Quantità 5 g
Beilstein 2205145
IUPAC Name 1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 97%