Learn More
1-(2-Methylphenyl)piperazine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 382130050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 39512-51-1 Peso : 0.04500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10015752
  • 65.20€ / 5g
Spedizione stimata: 09-08-2021
Identificatori chimici
39512-51-1
176.26
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
91965
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
C11H16N2
MFCD00040729
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
1-(2-methylphenyl)piperazine
Specifica
1-(2-Methylphenyl)piperazine
Glass bottle
48.0°C to 52.0°C
39512-51-1
100.0
C11H16N2
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
176.26
176.26
98%
Authentic
White to Yellow
5g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00040729
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
1-(2-methylphenyl)piperazine
91965
Low Melting Mass, Crystals or Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Methylphenyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati