Learn More
1,2-Naphthalic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30477000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477000 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477000 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN36300350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Naphthalic Anhydride
CAS 5343-99-7
Formula molecolare C12H6O3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23
IUPAC Name benzo[e][2]benzofuran-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Peso formulazione 198.0317