Learn More
1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10578833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10578833 10 g Bottiglia in vetro 10g
10075770 25 g Bottiglia in vetro 25g
10269410 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10578833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415400100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 521-24-4 | C10H5NaO5S | 260.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-24-4
Formula molecolare C10H5NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 260.19
Numero MDL MFCD00001700
InChI Key UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
IUPAC Name sodium;3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 289.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 02, 330
Indice di Merck 15, 8777
Informazioni di solubilità Solubility in water: 33.3g/L (20°C)
Peso formulazione 260.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.