Learn More
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10202822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10202822 1 g 1g
11390517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10202822 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB03244DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 58315-38-1
Formula molecolare C11H12F3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 275.231
Numero MDL MFCD00052613
InChI Key YOBUPGXTLFRIJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, n-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, piperazine,1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2771407
IUPAC Name 1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 275.23
Percent Purity 97%