missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol, TRC

Codice prodotto. 30474646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30474646 5 g
30472391 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30474646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4958955G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 96853-41-7
Formula molecolare C12 H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 217.22
IUPAC Name 1-(2-nitroethyl)naphthalen-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1CC[N+](=O)[O-]

Specifica

Materiale o nome chimico 1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H11NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-6,14H,7-8H2
Peso formulazione 217.0739
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.