Learn More
1,2-O-Isopropylidene-Alpha-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone, TRC
Codice prodotto. 30389887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389887 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI86630025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-O-Isopropylidene-a-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone
CAS 20513-98-8
Formula molecolare C9 H12 O6
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)14-6-5-4(13-8(6)15-9)3(10)7(11)12-5/h3-6,8,10H,1-2H3/t3-,4+,5-,6+,8+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@H]3O)[C@H]2O1
IUPAC Name (3aR,3bS,6S,6aR,7aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3b,6,6a,7a-tetrahydro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-one
Molecular Weight (g/mol) 216.19
Peso formulazione 216.0634