Learn More
1,2-O-Isopropylidene-Alpha-D-xylofuranose, TRC
Codice prodotto. 30405645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8720005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose
CAS 20031-21-4
Formula molecolare C8 H14 O5
Quantità 5 g
Sinonimo 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose
InChI Formula InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
IUPAC Name (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Molecular Weight (g/mol) 190.19
Peso formulazione 190.0841