Learn More
1,2-Octanediol, 98+%
Codice prodotto. 10296680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10296680 10 g Bottiglia in vetro 10g
10206690 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10296680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 200140100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1117-86-8
Formula molecolare C8H18O2
Molecular Weight (g/mol) 146.23
Numero MDL MFCD00010738
InChI Key AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
IUPAC Name octane-1,2-diol
SMILES CCCCCCC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Octanediol
Nota nome 98+ %
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C to 31°C
Colore Colorless to White
Densità 0.9140g/mL
Punti di ebollizione 267°C
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Quantità 10 g
Beilstein 01, III, 2217
Gravità specifica 0.914
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C).
Viscosità 35.5 mPa.s (40°C)
Peso formulazione 146.23
Percent Purity 98+%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Octanediol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Octanediol