Learn More
1,2-Octanediol, TRC
Codice prodotto. 30422754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422754 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422754 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23730050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Octanediol
CAS 1117-86-8
Formula molecolare C8 H18 O2
Quantità 50 g
Sinonimo (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol
InChI Formula InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCC(O)CO
IUPAC Name octane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 146.227
Peso formulazione 146.1307