Learn More
1,2-Octanediol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,2-Octanediol |
| CAS | 1117-86-8 |
| Formula molecolare | C8 H18 O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC(O)CO |
| IUPAC Name | octane-1,2-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.227 |
| Peso formulazione | 146.1307 |