Learn More
1,2-Pentanediol, 96%
Codice prodotto. 15264614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15264614 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
15284614 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15264614 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123290500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 5343-92-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5343-92-0
Formula molecolare C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00010736
InChI Key WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa
PubChem CID 93000
IUPAC Name pentane-1,2-diol
SMILES CCCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Pentanediol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9710g/mL
Punti di ebollizione 206.0°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4387 to 1.4407
Quantità 50 mL
Beilstein 01,II,548
Gravità specifica 0.971
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Pentanediol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentane-1,2-diol