Learn More
1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one, TRC
Codice prodotto. 30424334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424334 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31252050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one
CAS 1013933-56-6
Formula molecolare C23H18O
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H18O/c1-16(24)14-17-8-2-5-11-20(17)23-15-18-9-3-4-10-19(18)21-12-6-7-13-22(21)23/h2-13,15H,14H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1ccccc1c2cc3ccccc3c4ccccc24
IUPAC Name 1-(2-phenanthren-9-ylphenyl)propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 310.39
Peso formulazione 310.1358