Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 212.25 |
Percent Purity | 97% |