Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10759035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10759035 250 mg 250mg
10552154 1 g 1g
10006964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10759035 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49928CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 26388-13-6
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD08271961
InChI Key KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
PubChem CID 10703750
IUPAC Name 1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 97%