Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10071934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10052414 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10071934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49963CB
Identificatori chimici
CAS 31963-35-6
Formula molecolare C13H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 235.711
Numero MDL MFCD08271962
InChI Key USRYZTSPSJXQFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hcl, 2-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-2-phenoxyphenyl methanaminehydrochloride, 2-aminomethyl diphenyl ether hydrochloride, 1-2-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749840
IUPAC Name (2-phenoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 235.71
Percent Purity 97%