Learn More
1-(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10364682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10364682 1 g 1g
10502473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10364682 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB03431DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 10045-52-0
Formula molecolare C11H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 203.259
Numero MDL MFCD00068112
InChI Key ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
PubChem CID 604819
IUPAC Name 1-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.26
Percent Purity 95%