Learn More
1,2-Phenylenediamine, TRC
Codice prodotto. 30424926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424926 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424926 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP319840500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 H8 N2
Quantità 500 mg
Sinonimo o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMILES Nc1ccccc1N
IUPAC Name benzene-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Peso formulazione 108.0687
Percent Purity >95