Learn More
1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene, 97%
Codice prodotto. 15453857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15453857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30058.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 906650-60-0 | C22H18 | 282.386 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene
CAS 906650-60-0
Punto di fusione 104°C to 106°C
Formula molecolare C22H18
Numero MDL MFCD12407075
Quantità 1 g
Sinonimo 1-2-phenylethyl-4-phenylethynyl benzene, 1-2-phenylethyl-4-2-phenylethynyl benzene, 4-phenylethynylbibenzyl, 4-phenethyldiphenylacetylene, 4-4-phenethylphenyl ethynyl benzene
InChI Key GXNVEXGZHSEHNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3
IUPAC Name 1-(2-phenylethyl)-4-(2-phenylethynyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 282.386
PubChem CID 20724073
Peso formulazione 282.39
Percent Purity 97%