Learn More
1-(2-Phenylethyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 11496237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496237 10 g 10g
11406247 50 g 50g
11416247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25158.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5321-49-3 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5321-49-3
Formula molecolare C12H18N2
Molecular Weight (g/mol) 190.29
Numero MDL MFCD00040740
InChI Key LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-phenylethyl piperazine, 1-phenethylpiperazine, 1-phenethyl-piperazine, 1-2-phenylethyl-piperazine, 1-phenylethylpiperazine, 1-phenethyl piperazine, n-2-phenylethyl piperazine, piperazine, 1-2-phenylethyl, 2-phenylethyl piperazine, l-phenethylpiperazine
PubChem CID 79214
IUPAC Name 1-(2-phenylethyl)piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Phenylethyl)piperazine
Densità 1.01
Punti di ebollizione 276°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.543
Quantità 10 g
Numero UN UN2735
Beilstein 145893
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 190.29
Percent Purity 98%