Learn More
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 15149173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15149173 500 g Bottiglia in vetro 500g
10755781 5 g Glass Bottle 5g
10616912 25 g Bottiglia in vetro 25g
10782924 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15149173 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131085000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-79-8
Formula molecolare C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Numero MDL MFCD00003335
InChI Key ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC Name phthalaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54.0°C to 57.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(CHO)2
Quantità 500 g
Beilstein 07, 674
Indice di Merck 15, 7480
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Viscosità 2.3 mPa.s (65°C)
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder