Learn More
1,2-Propanediol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325330 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325330 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16405200AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Nomi componenti o analita 1,2-Propanediol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H8 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
IUPAC Name propane-1,2-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Quantità 1 mL
Peso formulazione 76.0524 g/mol