Learn More
1,2-Propanediol, 98+%
Codice prodotto. 11468337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468337 2500 g 2500g
11458337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11468337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18406.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RUO – Research Use Only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL MFCD00064272
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Propanediol
Punto di fusione -60°C
Densità 1.036
pH Neutral
Punti di ebollizione 186°C to 188°C
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Odore Nearly Odorless
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 2500 g
Beilstein 1340498
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,7855
Informazioni di solubilità Miscible with water,benzene,acetone,chloroform and ether. Immiscible with fixed oils.
Peso formulazione 76.1
Percent Purity ≥98%