Learn More
1,2-Propanediol, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10377950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10377950 1 L Flacone in vetro 1L
10542941 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10771544 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10377950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158720010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Numero MDL MFCD00064272
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Propanediol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60.0°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Flacone in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 1 L
Beilstein 01, 472
Indice di Merck 15, 7968
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosità 45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquido viscoso