Learn More
1,2-Propanediol, ACS reagent
Codice prodotto. 15256008 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15256008 100 mL 100mL
15266008 500 mL 500mL
15246008 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15256008 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447411000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Propanediol
Punto di fusione -60.0°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Residuo della combustione 0.005% max
Formula lineare CH3CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,7968
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosità 45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado Reagente ACS
Acido titolabile 0.0005 meq/g max