Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,2-Propanediol |
| Punto di fusione | -60.0°C |
| Densità | 1.0300g/mL |
| Punti di ebollizione | 187.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 99°C |
| Residuo della combustione | 0.005% max |
| Formula lineare | CH3CH(OH)CH2OH |
| Indice di rifrazione | 1.4310 to 1.4330 |
| Quantità | 500 mL |
| Indice di Merck | 15,7968 |
| Show More |